Learn More
Thermo Scientific™ Cartuchos protectores Hypersil™ MOS-2 (C8)
Los cartuchos protectores drop-in ofrecen una protección cómoda, económica y eficaz para prolongar la vida útil de la columna
289.00€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 3 μm |
---|---|
Longitud (métrico) | 10 mm |
Fase estacionaria | MOS-2 (C8) |
Requires: Thermo Scientific UNIGUARD™ direct connection or stand alone holder, sold separately.
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Diámetro interior (métrico) | Tamaño de partículas | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
10486934
|
Thermo Scientific™
30303-014001 |
4 mm | 3 μm | N/A | |||||
Descripción
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
- Fase fiable, de menor retención
- Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
Especificaciones
3 μm | |
10 mm | |
MOS-2 (C8) |