Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ MOS C8
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 6,5%; tamaño de poro: 120 Å; fase de columna: Fase reversa
384.40€ - 731.29€
Especificaciones
Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 170 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tamaño de partículas | Diámetro (métrico) | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
10322545
|
Thermo Scientific™
30205-054630 |
5 μm | 4,6 mm | 50 mm |
577.33€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11557461
|
Thermo Scientific™
30203-124030 |
3 μm | 4 mm | 125 mm | N/A | ||||
10048952
|
Thermo Scientific™
30205-104630 |
5 μm | 4,6 mm | 100 mm |
626.32€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10120793
|
Thermo Scientific™
30205-154630 |
5 μm | 4,6 mm | 150 mm |
663.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10528015
|
Thermo Scientific™
30205-154030 |
5 μm | 4 mm | 150 mm |
663.64€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10552855
|
Thermo Scientific™
30205-254030 |
5 μm | 4 mm | 250 mm |
691.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10353993
|
Thermo Scientific™
30205-254630 |
5 μm | 4,6 mm | 250 mm |
691.63€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10374373
|
Thermo Scientific™
30205-014001 |
5 μm | 4 mm | 10 mm |
384.40€
paquete de 4 |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10392765
|
Thermo Scientific™
30205-253030 |
5 μm | 3 mm | 250 mm |
731.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11527471
|
Thermo Scientific™
30210-204630 |
10 μm | 4,6 mm | 200 mm |
628.66€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 31-10-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
11537471
|
Thermo Scientific™
30210-254630 |
10 μm | 4,6 mm | 250 mm |
628.66€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 04-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||
10027214
|
Thermo Scientific™
30203-054630 |
3 μm | 4,6 mm | 50 mm | N/A | ||||
10640146
|
Thermo Scientific™
30203-154630 |
3 μm | 4,6 mm | 150 mm | N/A | ||||
Descrizione
Para análisis fiables y asequibles de analitos más hidrófobos, como pequeños péptidos y proteínas, productos farmacéuticos, esteroides y muestras medioambientales, utilice las columnas HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ MOS C8.
Reconocidas como un estándar en la industria para HPLC, las fases estacionarias Hypersil son herramientas analíticas de eficacia probada. Las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma ISO 9001-2000.
Para separaciones que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ C8 como alternativa.
- Fase fiable, de menor retención
- Larga vida útil de columna, incluso bajo condiciones básicas
- Fabricadas conforme a las directrices de calidad ISO 9001-2000
- Asequible
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. También disponible en 10 μm. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Specifica
5800 psi (400 bar) | |
120 Å | |
60 °C | |
C8 | |
6,50 % |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L7 | |
Hypersil Classical | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.