Learn More
Columnas de HPLC Hypersil™ ODS-2 (C18), tamaño de partícula 5 μm
Formato de columna: Columna de análisis; carga de carbono: 11%; tamaño de poro: 80 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca: Thermo Scientific 31605-052130
Descripción
Las columnas de HPLC Thermo Scientific Hypersil ODS-2 (C18) constituyen una alternativa certificada y fiable de tipo L1 a muchas marcas de columnas antiguas a las que normalmente se hace referencia en métodos validados.
Las fases estacionarias Hypersil clásicas gozan de reconocimiento como estándar de la industria en la cromatografía líquida de alta resolución (HPLC), motivo por el cual estas columnas se consideran una herramienta analítica eficaz. Presentadas en 1976, las fases Hypersil están magníficamente establecidas a nivel general y son una referencia mundial en la mayoría de métodos de HPLC. Thermo Fisher Scientific es el único fabricante de sílice Hypersil y de fases enlazadas.
- Basadas en sílice de tipo A
- Excelente reproducibilidad
- Selectividad en una amplia gama de aplicaciones
- Fabricados conforme a las directrices de calidad ISO 9001:2000
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
50 mm | |
2 to 8 | |
220 m2/g | |
L1 | |
Sílice tipo A esférico, completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
2.1 mm | |
5 μm | |
80Å | |
60 °C | |
C18 | |
11% | |
Sí |