Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS-2 C18
Utilizar como fase C18 de uso general para analitos ácidos y neutros en condiciones de funcionamiento difíciles.
Marca: Thermo Scientific™ 31603-104630
690.86 EUR hasta el 2025-05-31
Use el código promocional "24127" para aplicar la oferta.
Descripción
Utilice esta L1 fiable y bien probada. Las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS-2 C18 ofrecen una alternativa a las marcas de columnas más antiguas a las que se suele hacer referencia en los métodos validados.
Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, utilice las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™.
- Basadas en sílice de tipo A
- Excelente reproducibilidad
- Selectividad en una amplia gama de aplicaciones
- Fabricados conforme a las directrices de calidad ISO 9001:2000
Información para pedidos:
Hay disponibles columnas con otras dimensiones. Para obtener más información, póngase en contacto con su representante del servicio de atención al cliente.
Especificaciones
Columna de análisis | |
HPLC | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
220 m²/g | |
L1 | |
Hypersil Classical | |
11% | |
Sí |
4,6 mm | |
100 mm | |
3 μm | |
80Å | |
60 °C | |
C18 | |
Sílice tipo A esférico, completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.