Learn More
Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 Column, 10μm
Provides an excellent C18 phase for a broad range of applications and a global standard for many existing methods.
Marca: Thermo Scientific™ 30110-254630
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
- Alta eficacia y reproducibilidad probada
- Excepcionalmente fiable
- Separación de una amplia gama de compuestos, incluidos los no polares, moderadamente polares y compuestos lipófilos como los triglicéridos
- Fabricadas según las directrices de calidad ISO 9001-2000
Especificaciones
Columna de análisis | |
250 mm | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
C18 | |
Sílice | |
Fase inversa |
4,6 mm | |
10 μm | |
120 Å | |
L1 | |
Hypersil Classical | |
10 % | |
Fase inversa |