Learn More
Thermo Scientific™ Columnas Hypersil™ ODS C18
Se utiliza como fase C18 de uso general para analitos ácidos y neutros.
Marca: Thermo Scientific™ 30103-013001
366.76 EUR hasta el 2024-12-31
Use el código promocional "21947" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
Descripción
Elija las columnas para HPLC Thermo Scientific™ Hypersil™ ODS C18 para una fase C18 de uso general para su utilización en una amplia variedad de aplicaciones.
Las fases estacionarias Hypersil están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en muchos métodos de HPLC en todo el mundo. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatográfico, recomendamos utilizar las columnas Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
- Alta eficacia y reproducibilidad probada
- Excepcionalmente fiable
- Separación de una amplia gama de compuestos, incluidos los no polares, moderadamente polares y compuestos lipófilos como los triglicéridos
Especificaciones
Cartucho protector, pack de 4 | |
10 mm | |
3 μm | |
120 Å | |
60°C | |
C18 | |
Sílice tipo A esférico, completamente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
3 mm | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L1 | |
Hypersil Classical | |
10% | |
Sí |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: Cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.