Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para LC con fenil-2 Hypersil™
Separe los compuestos aromáticos y los compuestos moderadamente polares con las columnas para LC de fenil-2 Hypersil.
290.70€ - 734.71€
Especificaciones
Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
---|---|
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 2 a 8 |
Tamaño de poro | 120 Å |
Área de la superficie | 170 m²/g |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10611144
|
Thermo Scientific™
31905-154630 |
150 mm | 4,6 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
10151033
|
Thermo Scientific™
31905-254630 |
250 mm | 4,6 mm |
734.71€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||||
10359333
|
Thermo Scientific™
31905-014001 |
10 mm | 4 mm | N/A | N/A | N/A | |||||
Descripción
Separe los compuestos aromáticos y los compuestos moderadamente polares con las columnas para LC de fenil-2 Thermo Scientific™ Hypersil™.
Las fases estacionarias Hypersil clásicas están reconocidas como un estándar de la industria en HPLC. Probadas como una eficaz herramienta analítica, las fases Hypersil clásicas están bien establecidas como referencia en los métodos de HPLC. La calidad está garantizada por la fabricación de acuerdo con la norma de calidad ISO 9001-2000.
Para separaciones más complicadas que requieran un mayor rendimiento cromatógrafo, utilice las columnas de fenilo Thermo Scientific™ Hypersil GOLD™ como alternativa.
- Altamente recomendado para la separación de compuestos aromáticos polares y compuestos moderadamente polares
- Características de retención similares a las de Hypersil MOS
- Selectividad alternativa a C8
Información para pedidos:
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L11 | |
5 % | |
Sí |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
Hypersil Classical | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Periodo de garantía limitado: Este producto está sujeto a todos los requisitos de la garantía y a las exclusiones establecidas por nuestros términos y condiciones de venta. El plazo de garantía comienza a partir de la fecha del envío del producto y finaliza tras noventa (90) días. Exención de responsabilidad de la restricción de uso para investigación interna: cualquier restricción impuesta al comprador para utilizar el producto o productos únicamente para fines de investigación interna no se aplica al producto o productos que aparecen en las páginas web asociadas a esta declaración.