Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de fenil Hypersil™ PREP BDS
Consiga una selectividad excepcional para compuestos aromáticos y ligeramente polares con una columna para LC preparativa con desactivación de base Hypersil PREP Phenyl BDS, apta para aplicaciones USP L11.
Marca:  Thermo Scientific™ 40505-259070A
1562.37 EUR hasta el 2025-12-31
Use el código promocional "25339" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 16379166
  • 1570.18€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 16-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Mostrar más
Especificaciones
Especificaciones
Columna preparativa, estándar
250 mm
5 μm
145 Å
60 °C
Fenilo (Ph)
5%
Sí
10 mm
4300 psi (295 bar)
De 2 a 8
185 m²/g
L11
Esférico, sílice desactivada de base completamente porosa
Fase reversa
Fase reversa
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC de fenil Hypersil™ PREP BDS >