Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC Hypersil™ PREP Si
Separe los compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares con las columnas para LC preparativas Hypersil PREP Si para métodos de fase normal, adecuadas para aplicaciones USP L3.
en la oferta - 17229.92€
Especificaciones
Tamaño de partículas | 5 μm |
---|---|
pH | De 2 a 7 |
Tamaño de poro | 130 Å |
Área de la superficie | 195 m²/g |
Temperatura | 60 °C |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Formato de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Diámetro (métrico) | Formato de columna | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||
16349106
|
Thermo Scientific™
40405-018823A |
8 mm | 10 mm | Precolumna |
149.54€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16359106
|
Thermo Scientific™
40405-019023A |
20 mm | 10 mm | Precolumna |
261.70€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16369106
|
Thermo Scientific™
40405-019323A |
30 mm | 10 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) |
317.13€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16379106
|
Thermo Scientific™
40405-019323B |
30 mm | 10 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) |
en la oferta
cada uno |
|
|||
16389106
|
Thermo Scientific™
40405-029023A |
20 mm | 20 mm | Precolumna | N/A | ||||
16399106
|
Thermo Scientific™
40405-029323A |
30 mm | 20 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/16 in) |
523.40€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16309116
|
Thermo Scientific™
40405-029323B |
30 mm | 20 mm | Precolumna de 1,58 mm (1/8 in) |
en la oferta
cada uno |
|
|||
16319116
|
Thermo Scientific™
40405-052130 |
50 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar |
en la oferta
cada uno |
|
|||
16329116
|
Thermo Scientific™
40405-054630 |
50 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar |
566.19€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16339116
|
Thermo Scientific™
40405-059070A |
50 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
1152.05€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16349116
|
Thermo Scientific™
40405-059270A |
50 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
1344.07€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16359116
|
Thermo Scientific™
40405-059270XL |
50 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
4741.00€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16369116
|
Thermo Scientific™
40405-102130 |
100 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar |
695.42€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16379116
|
Thermo Scientific™
40405-104630 |
100 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar |
en la oferta
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16389116
|
Thermo Scientific™
40405-109070A |
100 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
1191.44€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16399116
|
Thermo Scientific™
40405-109270A |
100 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
2971.23€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16309126
|
Thermo Scientific™
40405-109270XL |
100 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
en la oferta
cada uno |
|
|||
16319126
|
Thermo Scientific™
40405-152130 |
150 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar |
657.27€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16329126
|
Thermo Scientific™
40405-154630 |
150 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar |
en la oferta
cada uno |
|
|||
16339126
|
Thermo Scientific™
40405-159070A |
150 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
1384.69€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16349126
|
Thermo Scientific™
40405-159270A |
150 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
en la oferta
cada uno |
|
|||
16359126
|
Thermo Scientific™
40405-159270XL |
150 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
7180.83€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16369126
|
Thermo Scientific™
40405-159370A |
150 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar |
5516.59€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16379126
|
Thermo Scientific™
40405-159370XL |
150 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
en la oferta
cada uno |
|
|||
16389126
|
Thermo Scientific™
40405-159570A |
150 mm | 50 mm | Columna preparativa, estándar |
12116.29€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16399126
|
Thermo Scientific™
40405-159570XL |
150 mm | 50 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
en la oferta
cada uno |
|
|||
16309136
|
Thermo Scientific™
40405-252130 |
250 mm | 2 mm | Columna preparativa, estándar |
702.81€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16319136
|
Thermo Scientific™
40405-254630 |
250 mm | 4,6 mm | Columna preparativa, estándar |
686.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16329136
|
Thermo Scientific™
40405-259070A |
250 mm | 10 mm | Columna preparativa, estándar |
1570.18€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16339136
|
Thermo Scientific™
40405-259270A |
250 mm | 20 mm | Columna preparativa, estándar |
3800.80€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16349136
|
Thermo Scientific™
40405-259270XL |
250 mm | 25 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
7070.50€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16359136
|
Thermo Scientific™
40405-259370A |
250 mm | 30 mm | Columna preparativa, estándar |
en la oferta
cada uno |
|
|||
16369136
|
Thermo Scientific™
40405-259370XL |
250 mm | 30 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
9971.63€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16379136
|
Thermo Scientific™
40405-259570A |
250 mm | 50 mm | Columna preparativa, estándar |
13361.89€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
16389136
|
Thermo Scientific™
40405-259570XL |
250 mm | 50 mm | Columna preparativa, XtendedLife |
17229.92€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 14-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||
Descripción
Utilice las columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ Hypersil™ PREP Si para ampliar su método analítico de cromatografía de fase normal. La química del sílice separa compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares. Nuestras columnas para HPLC preparativas están disponibles en una gran variedad de dimensiones incluyendo una opción de componentes XtendedLife que mejora la vida útil de la columna al mantener un lecho de relleno uniforme.
Cromatografía de fase normal
- Sílice para separar compuestos orgánicos no polares y moderadamente polares.
- USP L3.
- pH estable de 2 a 7.
- Temperatura máxima de 60 °C.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.
Componentes XtendedLife
- Mejoran la vida útil de la columna mediante la incorporación de un sistema de compresión axial dinámica (DAC) interno, lo que garantiza que el lecho de material se empaquete de forma continua y ajustada.
- Compatible con SFC y está disponible en dimensiones de hasta 50 mm de diámetro interior.
Las precolumnas preparativas son una manera probada y rentable de ampliar la vida útil de su columna de preparación. Nuestras precolumnas preparativas requieren el uso de un soporte de precolumnas preparativas.
Pedidos específicos de cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
- Las columnas personalizadas no pueden optar a devoluciones.
Especificaciones
5 μm | |
130 Å | |
60 °C | |
Sílice | |
0 % | |
No |
De 2 a 7 | |
195 m²/g | |
L3 | |
Sílice esférico, completamente poroso | |
Fase normal | |
Fase normal |