Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de modo mixto Hypersil™ SAS C1, 5 μm, 4,6 mm x 125 mm
Separate moderately polar and multi-functional compounds with Thermo Scientific™ Hypersil™ SAS C1 LC columns.
708.53€ - 743.39€
Especificaciones
Formato de columna | Columna de análisis |
---|---|
Diámetro (métrico) | 4,6 mm |
Presión máxima | 5800 psi (400 bar) |
Tamaño de partículas | 5 μm |
pH | De 2 a 8 |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11537481
|
Thermo Scientific™
30505-124630 |
125 mm |
708.53€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 03-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11547481
|
Thermo Scientific™
30505-204630 |
200 mm |
743.39€
cada uno |
Fecha estimada de envío: 13-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- A short alkyl chain reversed phase material
- Selectivity for polar and multifunctional compounds
- Can be used in ion-pair separations
Especificaciones
Columna de análisis | |
5800 psi (400 bar) | |
De 2 a 8 | |
170 m²/g | |
L13 | |
Sílice tipo A esférico, completamente poroso | |
Modo mixto | |
Fase reversa y emparejamiento de iones |
4,6 mm | |
5 μm | |
120 Å | |
60 °C | |
C1 | |
2,50% | |
No |