Learn More
Corning™ HYPERStack™ Untreated Cell Culture Vessels - New Design
More cells – provides up to 5X the growth surface area of a traditional cell culture vessel of comparable footprint.
Marca:  Corning™ 20037
Detalles adicionales : Peso : 19.66500kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 17223084
  • 3170.00€ / paquete de 2
Fecha estimada de envío: 19-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Plataforma de alto rendimiento (HYPER) de Corning - Sistema cerrado para el crecimiento celular de alto rendimiento
El recipiente de cultivo celular Corning HYPERStack combina lo mejor de dos productos de Corning: el Corning CellSTACK™ y los recipientes de cultivo celular Corning HYPERFlask™. La utilización de la tecnología de película permeable al gas proporcionada en la huella espacial del recipiente CellSTACK permite que la plataforma HYPERStack se encuentre entre los recipientes de cultivo celular más eficientes y ampliables para el cultivo celular adherente disponibles en la actualidad.
Características y ventajas
  • Más células: proporcionan hasta 5 veces el área de superficie de crecimiento de un recipiente de cultivo celular tradicional con una superficie comparable
  • Sistema cerrado: sin manipulaciones de líquidos al descubierto
  • Producto escalable: ofertas de múltiples tamaños que admiten la ampliación y la reducción de escala
  • Diseño ergonómico: facilita la manipulación con equipos y accesorios de manipulación
  • Volumen de medios fijos: recipiente de llenado de 0,2 ml/cm2 que proporciona menos residuos volumétricos
Guía de tratamiento de superficies
El tratamiento de superficie CellBIND™ de Corning está diseñado para mejorar la fijación de las células y aumentar el rendimiento celular, mejorando la fijación de las células poco adherentes y manteniendo el crecimiento en condiciones de suero reducido o sin suero. Alternativamente, una opción no tratada puede admitir la fijación convencional de las células y permitir un procedimiento de recolección más rápido y suave para el procesamiento y los ensayos posteriores.
Especificaciones
Especificaciones
3920 mL
2/Cs
Recipiente de 36 capas
Estéril
Sin tratar
Poliestireno
1 Unidad
Rectangular
18000 cm2