Learn More
Terumo™ Agujas hipodérmicas estériles de un solo uso Agani™
Haga que los procedimientos sean lo más indoloros posible con agujas de acero inoxidable extremadamente afiladas y fiables. Las agujas hipodérmicas estériles de un solo uso Terumo™ Agani™ incluyen un exclusivo diseño de doble bisel sin látex para ofrecer la máxima comodidad.
7.79€ - 22.42€
Especificaciones
Tipo de producto | Aguja hipodérmica estéril de un solo uso |
---|---|
Esterilidad | Estéril |
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Color | Estilo de punta de aguja | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Calibre de aguja | Color | Estilo de punta de aguja | Longitud (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
15351557
|
Terumo™
8AN1838S1 |
18 G | Rosa | 17° corto | 38 mm |
7.79€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15331537
|
Terumo™
8AN1925R1 |
19 G | Marfil | 11° regular | 25 mm |
8.09€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15473031
|
Terumo™
8AN1938R1 |
19 G | Marfil | 11° regular | 38 mm |
8.09€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15341537
|
Terumo™
8AN1938R1 |
19 G | Marfil | 11° regular | 38 mm |
7.79€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15361557
|
Terumo™
8AN1938S1 |
19 G | Marfil | 17° corto | 38 mm |
7.79€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15428652
|
Terumo™
8AN1950R1 |
19 G | Marfil | 11° regular | 50 mm |
8.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15371537
|
Terumo™
8AN2116R1 |
21 G | Verde | 11° regular | 16 mm |
8.09€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15438652
|
Terumo™
8AN2150R1 |
21 G | Verde | 11° regular | 50 mm |
8.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15301547
|
Terumo™
8AN2232R1 |
22 G | Negro | 11° regular | 32 mm |
7.84€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15331547
|
Terumo™
8AN2316R1 |
23 G | Azul | 11° regular | 16 mm |
8.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15351547
|
Terumo™
8AN2332R1 |
23 G | Azul | 11° regular | 32 mm |
7.84€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15361547
|
Terumo™
8AN2425R1 |
24 G | Morado | 11° regular | 25 mm |
7.84€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15391547
|
Terumo™
8AN2525R1 |
25 G | Naranja | 11° regular | 25 mm |
8.00€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15331557
|
Terumo™
8AN2716R1 |
27 G | Gris | 11° regular | 16 mm |
7.90€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15391557
|
Terumo™
8AN3013R1 |
30 G | Amarillo | 11° regular | 13 mm |
22.42€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15311557
|
Terumo™
8AN2623R1 |
26 G | Marrón | 11° regular | 23 mm |
7.84€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15301557
|
Terumo™
8AN2613R1 |
26 G | Marrón | Bisel triple de 11° | 13 mm |
7.84€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15371547
|
Terumo™
8AN2516R1 |
25 G | Naranja | Bisel triple de 11° | 16 mm |
7.79€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15361537
|
Terumo™
8AN2038R1 |
20 G | Amarillo | Bisel triple de 11° | 38 mm |
7.79€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15321547
|
Terumo™
8AN2238R1 |
22 G | Negro | Bisel triple de 11° | 38 mm |
7.84€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15341547
|
Terumo™
8AN2325R1 |
23 G | Azul | Bisel triple de 11° | 25 mm |
7.84€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15341557
|
Terumo™
8AN2719R1 |
27 G | Gris | Bisel triple de 11° | 19 mm |
7.79€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15391537
|
Terumo™
8AN2138R1 |
21 G | Verde | Bisel triple de 11° | 38 mm |
7.84€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15381537
|
Terumo™
8AN2125R1 |
21 G | Verde | 11° regular | 25 mm |
7.79€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
15351537
|
Terumo™
8AN2025R1 |
20 G | Amarillo | 11° regular | 25 mm |
7.84€
paquete de 100 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||
Descripción
- Fabricadas con polipropileno, acero inoxidable, resina de epoxi y aceite de silicona de dimetil
- Todas las agujas se suministran estériles envueltas en bolsas individuales a prueba de manipulación
- El sencillo sistema de codificación por colores permite identificar fácilmente los tamaños necesarios
- Uso con una amplia gama de jeringas estériles
- Las agujas se esterilizan con óxido de etileno hasta un nivel de garantía de esterilidad de al menos 10-6 clase IIa, producto estéril según MDD 93/42/CEE
- Marcado CE y sin látex
- Se suministra en cajas de 100 agujas
Especificaciones
Aguja hipodérmica estéril de un solo uso | |
Estéril |
Seguridad y manipulación
missing translation for 'shelfLife' : 5 años