Learn More
Ácido hipofosforoso, solución en agua al 50 % de peso, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10761974
Click to view available options
Cantidad:
500 mL
1 L
5 l
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 6303-21-5
Fórmula molecular H3O2P
Peso molecular (g/mol) 66.00
Número MDL MFCD02183592
Clave InChI ACVYVLVWPXVTIT-UHFFFAOYSA-N
Nombre IUPAC phosphinic acid
SMILES O[PH2]=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Hypophosphorous acid
Punto de fusión de -25,0 °C
Punto de ebullición 108,0 °C (1013,0 hPa)
Densidad 1.2700 g/mL
Envase Tambor de plástico
Gravedad específica 1,2700
Cantidad 5 l
Índice Merck 15, 4907
Información de solubilidad Solubility aq. soln.: soluble. Other solubilities: miscible with ethanol, immiscible with hydrocarbons and halogenated, hydrocarbons
Formula Weight (peso de la fórmula) 66.00
compliance-icons
Nombre del producto
  • Hypophosphorous acid, 50 wt.% solution in water
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
Indicaciones de peligro
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.