missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Reactivo verde de hipoxia para citometría de flujo

Código de producto. 15930683
Click to view available options
Cantidad:
2 x 50 ensayos
Tamaño de la unidad:
paquete de 2
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 15930683

Marca: Thermo Scientific™ H20035

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

El reactivo verde de hipoxia para citometría de flujo es un reactivo independiente de anticuerpos que se utiliza para detectar niveles bajos de oxígeno en células vivas.

La sonda que penetra la membrana libera rodamina a medida que disminuyen los niveles de oxígeno, lo que da como resultado una respuesta fluorogénica. La hipoxia es una característica de muchas enfermedades, incluidas las enfermedades cardiovasculares y de inmunodepresión causadas por tumores, y es fundamental en la supervivencia y el crecimiento del tumor.

• Ensayo de punto final, fijo y sensible
• Detecta disminuciones de oxígeno en células vivas
• Sonda fluorogénica, no basada en anticuerpos

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Contenido y almacenamiento Dos viales de 50 pruebas cada uno
  • Almacenar entre -5 ° y -30 °C.
  • Método de detección Fluorescente
    Para utilizar con (equipo) Citómetro de flujo
    Tipo de producto Reactivo
    Emission 488
    Formato Vial(es)
    Cantidad 2 x 50 ensayos
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Corrección del contenido de un producto

    Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.

    Título del producto

    Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.

    Gracias por ayudarnos a mejorar nuestra web. Su comentario ha sido enviado