Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™3 μm
Desactivación terminal polar para una selectividad alternativa.
Marca: Thermo Scientific™ 22503-054630
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Desactivación terminal polar para una selectividad alternativa.
- Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Información de órdenes
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Columna de análisis | |
50 mm | |
De 2 a 8 | |
200 m²/g | |
C18 | |
10 % | |
Sí |
4,6 mm | |
3 μm | |
190 Å | |
L1 | |
Sílice | |
Fase reversa | |
Fase reversa |
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™3 μm > Tamaño partícula: 3 μm; 50 x 4,6 mm (L x D.I.)
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido