Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™5 μm
Código de producto. 10088564 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10088564
Marca: Thermo Scientific™ 22505153030
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY Aquastar están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Las ventajas de la columna HPLC HyPURITY AQUASTAR incluyen:
  • Mayor retención de compuestos polares
  • Mejoras cromatográficas sobre desactivación terminal C18
  • Optimizado para aplicaciones de LC/MS
  • No se ve afectado por condiciones 100 % acuosas
  • Ideal para análisis de pares críticos
  • Compatible con fases móviles 100 % acuosas y fases móviles estándar de fase reversa
Información de órdenes
También están disponibles columnas con otras dimensiones. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Formato de columna Columna de análisis
Diámetro (métrico) 3 mm
Longitud (métrico) 150 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 190 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 10 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa