Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™5 μm
Código de producto. 10362275 Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10362275
Marca: Thermo Scientific™ 22505254630
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY Aquastar están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Diámetro (métrico) 4,6 mm
Para utilizar con LC-MS
Longitud (métrico) 250 mm
Tamaño de partículas 5 μm
pH De 2 a 8
Tamaño de poro 190 Å
Área de la superficie 200 m²/g
Tipo USP L1
Fase estacionaria C18
Material de embalaje Sílice
Carga de carbono 10 %
Tipo de columna Fase reversa
Con desactivación terminal Sí
Fase Fase reversa