Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ Aquastar, tamaño de partículas de ™5 μm
Tienda Thermo Scientific Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50 mm
100 mm
150 mm
250 mm
Diámetro (métrico):
2,1 mm
3 mm
4 mm
4,6 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY Aquastar están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- Columnas de sílice de alta pureza y calidad
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
Especificaciones
Especificaciones
| Formato de columna | Columna de análisis |
| Diámetro (métrico) | 2,1 mm |
| Para utilizar con | LC-MS |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Tamaño de partículas | 5 μm |
| pH | De 2 a 8 |
| Tamaño de poro | 190 Å |
| Área de la superficie | 200 m²/g |
| Tipo USP | L1 |
| Fase estacionaria | C18 |
| Mostrar más |