Learn More
Thermo Scientific™ Columna para HPLC de fase reversa C18 HyPURITY™ Aquastar™, 8 μm, 10 mm x 250 mm
Formato de columna: columna preparativa, estándar; carga de carbono: 10%; tamaño de poro: 190 Å; fase de columna: Fase reversa
Marca: Thermo Scientific™ 22508-259070A
Descripción
Ofrezca resultados de alta calidad para sus necesidades de ampliación de purificación con las columnas para HPLC preparativas Thermo Scientific™ HyPURITY™ Aquastar, que tienen desactivación terminal polar para una selectividad alternativa.
Columnas para HPLC de alto rendimiento para una gama amplia de aplicaciones
- Columnas de elevada pureza de sílice y de alta calidad.
- Lo mejor para una estabilidad acuosa y retención polar óptimas.
Opciones de componentes para columnas para HPLC preparativas: basadas en el diámetro interno (D.I.) de la columna y las necesidades de rendimiento de la columna.
Componentes de brida estándar y roscados estándar
- Diseñados para aplicaciones estándar, empaquetados por expertos y con diseño resistente para proporcionar productos versátiles para uso rutinario.
- Componentes roscados estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna < 40 mm.
- Componentes de brida estándar para el diámetro interno (D.I.) de la columna ≥ 40 mm.
- Los componentes estándar se pueden modificar con previa solicitud para que sean compatibles con SFC.
Pedidos específicos de cliente
- Si hay una fase estacionaria de Thermo Scientific que está utilizando en la actualidad y desea obtener una escala preparativa no mostrada o desea proponer una dimensión de columna específica, estaremos encantados de debatir sus requisitos.
- Consulte los pedidos específicos de cliente con su representante de ventas local.
Especificaciones
Columna preparativa, estándar | |
250 mm | |
8 μm | |
190 Å | |
60 °C | |
C18 | |
10 % | |
Polar |
10 mm | |
4300 psi (300 bar) | |
De 2 a 7,5 | |
200 m²/g | |
L1 | |
Esférico, sílice puro totalmente poroso | |
Fase reversa | |
Fase reversa |