Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Marca:  Thermo Scientific™ 22103-054630
790.04 EUR hasta el 2025-03-30
Use el código promocional "24134" para aplicar la oferta.
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10648445
  • 902.63€ / cada uno
Fecha estimada de envío: 09-04-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Descripción
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
  • Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Información para pedidos:
Disponibles también otras dimensiones de columna. Consulte con el servicio de atención al cliente para obtener más información.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
4,6 mm
50 mm
Desde 1 hasta 9
200 m²/g
C18
13%
Sí
LC-MS
3 μm
190 Å
L1
Sílice
Fase reversa
Fase reversa
Documentos
One moment while we fetch your results.
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm > Tamaño partícula: 3 μm; 50 x 4,6 mm (L x D.I.)