Learn More
Thermo Scientific™ Columnas para HPLC HyPURITY™ C18, partículas de 3 μm
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
Brand: Thermo Scientific™ 22103-012101
Description
Las columnas para HPLC Thermo Scientific HyPURITY C18 están disponibles en dimensiones limitadas. Para obtener más información, póngase en contacto con el servicio de atención al cliente.
- El diseño de 10 mm ofrece la máxima protección con un aumento mínimo de retención
- Compatibles con los soportes Thermo Scientific UNIGUARD™ de conexión directa y autónomos
Características de la fase sólida HyPURITY
- Sílice de alta pureza y calidad
- Columnas C18 muy caracterizadas, probadas y validadas
Requiere:
Soporte Thermo Scientific UNIGUARD de conexión directa o autónomo, que se vende por separado.
Specifications
13 % | |
3 μm | |
190Å | |
2,1 mm | |
Soporte Uniguard de conexión directa y autónomo | |
L1 |
De 1 a 9 | |
10 mm | |
200 m2/g | |
2,1 mm | |
Sí | |
HyPURITY |
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.