Learn More
Cytiva HyQ™-RS Reduced Serum Media
For applications requiring a lower concentration of serum
Marca:  Cytiva SH30565.01
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10031432
  • 27.40€ / 500 ml
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Apoye el crecimiento del cultivo celular
  • Formato: Líquido
  • Almacenar entre 2 ° y 8 °C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
De 2° a 8 °C
Líquido
Filtro estéril de 0,1 μm
500 mL
DMEM-RS con L-glutamina
Medio de suero reducido
Glutamina, Glucosa