Learn More
Cytiva HyrTrp Cell Dissociation Reagent
Recombinant and animal-derived component-free alternative to traditional porcine trypsin
50.75€ - 106.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | -20 °C |
---|---|
Tipo de producto | Reactivo para disociación celular HyrTryp |
Para utilizar con | Líneas celulares MRC-5, Vero, CHO K-1 de tipos de células dependientes de anclaje cultivadas con o sin suero |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17205814
|
Cytiva
SV30209.01 |
100 mL |
50.75€
100 ml |
Fecha estimada de envío: 06-08-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17215814
|
Cytiva
SV30209.02 |
500 mL |
106.00€
500 ml |
Fecha estimada de envío: 08-07-2024 Inicie sesión para ver el stock |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Animal-derived component-free (ADCF)
- Dye-free
- Suitable for a variety of applications and cell types
- Effective cell dissociation
- Does not impact cell line viability and doubling times
- For cell-based vaccine production and stem cell/primary cell/gene therapy cell culture processes
- For use with attachment-dependent cell types MRC-5, Vero, CHO K-1 cell lines grown with or without serum
Especificaciones
-20 °C | |
Reactivo para disociación celular HyrTryp | |
Líneas celulares MRC-5, Vero, CHO K-1 de tipos de células dependientes de anclaje cultivadas con o sin suero |