Learn More
uvex Gafas de seguridad estrechas de protección i-3
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
:
Tinción de lente: Transparente
Descripción
Características generales
- Gafas de seguridad ajustables y de varias características de primera calidad
- Robusta lente de policarbonato con tecnología de recubrimiento Supravision probada de Uvex: lente permanente antivaho y resistentes a arañazos
- El sellado de la montura con cierre de clip ofrece protección adicional contra partículas, suciedad y polvo
- Versión estrecha, también disponible en tamaño estándar
- Sin metal
Características de seguridad
- Certificado conforme a EN 166 (gafas protectoras personales) y EN 170 (filtro de protección UV)
- Marcado: W 166 FT CE; 2C-1,2 W1 FTKN CE
- UV400: protección al 100% contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
Características de confort
- La combinación de acolchado suave alrededor de la ceja con brazos laterales ergonómico y extremos de las patillas de agarre suave ofrece un ajuste cómodo y seguro sin presión
- Las vías laterales con varios puntos de inclinación permiten un alto nivel de individualización para garantizar un buen ajuste para todas las formas faciales y cualquier ancho de cabeza
- La almohadilla nasal suave y ajustable permite adaptar las gafas al usuario para ofrecer un ajuste cómodo, antideslizante y sin presión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de lente | Resistente a productos químicos |
| Revestimiento de lente | Antivaho, Resistente a arañazos |
| Color | Antracita, azul |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Ergonomic Safety Glasses |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Mostrar más |