Descripción
Las características sofisticadas aseguran una comodidad superior al usuario incluso durante largos períodos de uso.
Características generales
- Gafas de seguridad deportivas premium con una variedad de características y opciones de personalización
- Robusta lente de policarbonato con tecnología de recubrimiento Uvex Supravision de eficacia probada
- La montura adicional opcional proporciona una mayor protección contra partículas, polvo y suciedad
- Sin metal
- Color de la montura: antracita, azul
- Lente para PC: transparente
Características de protección
- Certificado conforme a EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
- UV400: protección al 100 % contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
Características de confort
- Protector ocular X-tended: la tecnología de montura de sellado suave envuelve la frente y ofrece protección contra la penetración de partículas
- El protector lateral X-tended ofrece protección lateral adicional
- La montura ergonómica con brazos laterales ajustables en varias etapas permite un alto grado de personalización para garantizar un buen ajuste en cualquier forma de cabeza o rostro
- Piezas para las orejas suaves para una sujeción cómoda y segura sin crear puntos de presión
- La almohadilla nasal suave y flexible se adapta al usuario y garantiza un ajuste cómodo y sin presión
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de lente | Supravision ETC |
| Revestimiento de lente | Antivaho |
| Color | Antracita, azul |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 170 |
| Tinción de lente | Transparente |
| Tipo de producto | Ergonomic Safety Glasses |
| Material | Policarbonato |
| Desechables | Reusable |
| Lens Material | Policarbonato |
| Material del bastidor | Plástico |
| Mostrar más |