Learn More
Uvex™ i-5 Safety Glasses
13.56 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Click to view available options
Revestimiento de lente:
Antivaho
Resistente a arañazos
Descripción
Las características sofisticadas aseguran una comodidad superior al usuario incluso durante largos períodos de uso.
Características generales
- Gafas de seguridad deportivas premium con una variedad de características y opciones de personalización
- Robusta lente de policarbonato con tecnología de recubrimiento Uvex Supravision de eficacia probada
- La montura adicional opcional proporciona una mayor protección contra partículas, polvo y suciedad
- Sin metal
- Color de la montura: antracita, azul
- Lente para PC: transparente
Características de protección
- Certificado conforme a EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
- UV400: protección al 100 % contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
Características de confort
- Protector ocular X-tended: la tecnología de montura de sellado suave envuelve la frente y ofrece protección contra la penetración de partículas
- El protector lateral X-tended ofrece protección lateral adicional
- La montura ergonómica con brazos laterales ajustables en varias etapas permite un alto grado de personalización para garantizar un buen ajuste en cualquier forma de cabeza o rostro
- Piezas para las orejas suaves para una sujeción cómoda y segura sin crear puntos de presión
- La almohadilla nasal suave y flexible se adapta al usuario y garantiza un ajuste cómodo y sin presión
Especificaciones
Tipo de lente | Resistente a productos químicos |
Revestimiento de lente | Resistente a arañazos |
Color | Antracita, azul |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 170 |
Tinción de lente | Transparente |
Lens Material | Policarbonato |
Protección UV | UV400 |