Learn More
uvex Gafas de seguridad i-5 con lente CBR65
Tienda Uvex Productos
Click to view available options
Tinción de lente: CBR65 marrón
Descripción
- Gafas de seguridad deportivas premium con una variedad de características y opciones de personalización
- Lente de policarbonato resistente con tecnología de recubrimiento supravisión probada de uvex: lente antivaho y resistente a los arañazos de forma permanente
- La montura adicional opcional proporciona una mayor protección contra partículas, polvo y suciedad
- Sin metal
- Color de la montura: blanco, negro
- Lentes para PC: CBR65 (marrón claro)
- Certificadas conforme a EN 166 (protección ocular personal) y EN 172 (filtros de protección solar para uso laboral)
- Marcado: W 166 FT CE; 5-1.4 W1 FTKN CE
- UV400: protección al 100 % contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
- Protector ocular X-tended: la tecnología de montura de sellado suave envuelve la frente y ofrece protección contra la penetración de partículas
- El protector lateral X-tended ofrece protección lateral adicional
- La montura ergonómica con brazos laterales ajustables en varias etapas permite un alto grado de personalización para garantizar un buen ajuste en cualquier forma de cabeza o rostro
- Piezas para las orejas suaves para una sujeción cómoda y segura sin crear puntos de presión
- La almohadilla nasal suave y flexible se adapta al usuario y garantiza un ajuste cómodo y sin presión
Especificaciones
Especificaciones
Revestimiento de lente | Antiniebla, Antiarañazos |
Color | Negro, blanco |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 172 |
Tinción de lente | CBR65 marrón |
Tipo de producto | Ergonomic Safety Glasses |
Material | Policarbonato |
Desechables | Reusable |
Lens Material | Policarbonato |
Material del bastidor | Plástico |
Protección UV | UV400 |