Learn More
Invitrogen™ BacLight™ Red Bacterial Stain
Tinción bacteriana BacLight™ Red
Marca: Invitrogen™ B35001
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Las tinciones bacterianas BacLight Green (n.º de cat. B-35000) y BacLight Red (n.º de cat. B-35001) son reactivos de etiquetado fluorescente para la detección y el control de bacterias. Estos dos colorantes no son tinciones de ácidos nucleicos. Las bacterias teñidas con tinciones bacterianas BacLight Green y BacLight Red presentan fluorescencia verde y roja brillante (absorción/emisión ∼ 480/516 y ∼ 581/644 nm, respectivamente), y pueden resolverse utilizando los canales citométricos de flujo o filtros de microscopía de fluorescencia adecuados. Las tinciones bacterianas BacLight son compatibles con los métodos de fijación con formaldehído o alcohol.Especificaciones
Bacterias | |
Fluorescente | |
Tinción bacteriana | |
488 | |
Tubos, portaobjetos | |
20 x 50 μg | |
DMSO (dimetilsulfóxido) |
Contiene 20 viales de tinción bacteriana BacLight™ Red (50 ug por vial). Almacenar en el congelador (de – 5 a – 30 °C) y proteger de la luz. | |
Microscopio de fluorescencia, Citómetro de flujo | |
Otras etiquetas o colorantes | |
Sólido | |
BacLight™ | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.