Learn More
Thermo Scientific™ Viales VOA de vidrio transparente con tapón con cubierta cerrada, 40 ml, sin procesar
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12647386
Change view
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 mL
20 mL
40 ml
Nivel:
Procesados
Sin procesar
contenedores
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. Volumen (métrico) Nivel unitSize
12647386 40 ml contenedores paquete de 72
16081272 20 mL Sin procesar paquete de 72
15572600 40 ml Sin procesar paquete de 72
12862324 20 mL Procesados paquete de 72
12697376 20 mL contenedores paquete de 72
5 options
Código de producto. 12647386
Marca: Thermo Scientific™ C3360040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Utilice estos viales de vidrio transparente con tapones con parte superior cerrada para el análisis de orgánicos volátiles (VOA) de la EPA cuando no sea necesario un cierre de septos perforable.
Los viales VOA de vidrio transparente Thermo Scientific™ con tapón cerrado se han diseñado para el análisis de orgánicos volátiles (VOA) de la EPA.Viales de parte superior cerrada para muestreo de VOA cuando no se necesita un tapón de septo perforable.Disponibles certificados para garantizar el cumplimiento de las especificaciones de rendimiento de la EPA para los análisis de orgánicos volátiles, procesados del mismo modo que los viales certificados, pero sin la documentación de certificación, o sin procesar y listos para su propio procedimiento de limpieza.
Características:
  • Vial transparente diseñado para análisis de compuestos orgánicos volátiles (VOA)
  • Elija entre tamaños de 20 ml o 40 ml
  • Tapón de polipropileno blanco con parte superior cerrada y revestimiento de silicona con lámina de PTFE en el tapón para un sellado seguro
  • Compatibles directamente con automatización
  • Tapones acoplados a viales
Incluye:
Certificación:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada vial cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • La exclusiva caja para el transporte del campo al laboratorio se convierte fácilmente en una bandeja organizadora de viales para su uso en el laboratorio; envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas en los viales; para el transporte es necesario empaquetarlos.
Los viales procesados se procesan de la misma forma que los viales certificados y presentan las mismas características que estos, pero los viales no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los viales sin procesar se suministran en económicas bandejas envasadas al vacío con contacto vidrio con vidrio y están listos para sus procedimientos de limpieza y certificación internos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial I-Chem de 40 ml transparente,con parte superior cerrada, certificado
Material (revestimiento) PTFE-faced Silicone
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Transparente
Material Vidrio (tipo 1)
Volumen (métrico) 40 ml
Altura (imperial) 3,75 in
Nivel contenedores
N.º por caja 72
Tapones de repuesto B267-2414UBB
Volumen (imperial) 1 oz
Volumen hasta el borde (imperial) 1,5 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 44 ml
Línea de productos I-Chem
Volumen total (métrico) 40 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón cerrado con revestimiento de silicona
Cantidad 72 cajas
Tamaño del tapón 24-414
Para utilizar con (equipo) Análisis de orgánicos volátiles
Certificaciones/conformidad Los viales certificados y procesados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles
Altura (métrico) 95 mm
Tipo de producto Vial