Learn More
Thermo Scientific™ Viales VOA de vidrio ámbar con septum de 0.125 pulg
GREENER_CHOICE
Código de producto. 12949684
Click to view available options
Volumen (métrico):
20 ml
40 ml
Línea de productos:
EP
I-Chem
Nivel:
Procesados
contenedores
N.º por caja:
72/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 72
Código de producto. 12949684
Marca: Thermo Scientific™ S2460040
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Llene los viales fácilmente sin producir estancamientos de aire con estos viales de vidrio VOA, optimizados con el ángulo de hombro perfecto para que el llenado sea coser y cantar.
Thermo Scientific™ Amber VOA Vials with 0.125 in. Septa are available with septum permanently bonded to the cap or unbonded for easy replacement in 20, 40 or 60mL sizes. Optimized with the perfect shoulder angle to make filling without air entrapment a breeze. Available Certified to meet EPA Performance Based Specifications for Volatile Organic Analysis, Processed the same way as the certified vials but without certification documentation, or Unprocessed and ready for your own cleaning procedure.
Características:
  • Vial ámbar para la recogida de muestras de agua para el análisis de orgánicos volátiles (VOA).
  • El color ámbar protege los analitos fotosensibles para evitar que se descompongan
  • La pendiente del hombro del vial está optimizada para evitar que se produzcan burbujas de aire
  • Elija entre tamaños de 20 ml, 40 ml y 60 ml
  • Tapón con parte superior abierta de polipropileno blanco con un septo estándar de 3,175 mm (0,125 pulg.) de grosor de silicona con revestimiento de PTFE
  • Opción de septo unido de forma permanente al tapón o sin unir para facilitar la sustitución
  • Compatibles directamente con automatización
  • Tapones acoplados a viales
Incluye:
Viales certificados:
  • Certificados para cumplir o superar los estándares de rendimiento de la EPA para análisis de orgánicos volátiles.
  • Certificado de análisis (CofA) incluido en el envase junto con un código de barras con el número de lote para facilitar la trazabilidad.
  • Cada vial cuenta con un código de barras con número de lote exclusivo, así como un número de recipiente único.
  • Se incluyen etiquetas de análisis por separado para uso opcional.
  • Caja sellada con cinta de seguridad que permite comprobar los signos de manipulación.
  • La exclusiva caja para el transporte del campo al laboratorio se convierte fácilmente en una bandeja organizadora de viales para su uso en el laboratorio (solo los formatos con el septo sin unir); envase de cartón con divisor para amortiguar y ayudar a evitar roturas en los viales; para el transporte es necesario empaquetarlos.
Los viales procesados se procesan de la misma forma que los viales certificados y presentan las mismas características que estos, pero los viales no tienen código de barras y no incluyen certificado de análisis.
Los viales sin procesar se suministran en económicas bandejas envasadas al vacío con contacto vidrio con vidrio y están listos para sus procedimientos de limpieza y certificación internos.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Vial ámbar I-Chem de 40 ml con septo de 3,175 mm (0,125 pulg) sin unir procesado
Diámetro exterior (imperial) 1,1 in, 28 mm
Color Ámbar
Material Vidrio (tipo 1)
Volumen (métrico) 40 ml
Septo 0.125 in. unbonded septum
Altura (imperial) 3,75 in
Nivel Procesados
N.º por caja 72/caja
Tapones de repuesto 297-2414/288-0022
Volumen (imperial) 1 oz
Volumen hasta el borde (imperial) 1,5 oz
Volumen hasta el borde (métrico) 44 ml
Línea de productos I-Chem
Volumen total (métrico) 40 mL
Material del cierre Polipropileno
Tipo de tapón Tapón con septum sin unir
Cantidad 72 cajas
Grosor (métrico) 3,17 mm
Tamaño del tapón 24-414
Certificaciones/conformidad Los viales procesados y certificados cumplen o superan los estándares de rendimiento de la EPA para el análisis de orgánicos volátiles; se fabrica con un sistema de gestión de calidad certificada ISO.
Altura (métrico) 95 mm
Tipo de producto Vial