Learn More
Cytiva E. coli BL21
Código de producto. 10658225 Tienda Cytiva Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 viales
Tamaño de la unidad:
cada uno
10658225 1 viales cada uno
1 options
Código de producto. 10658225
Marca: Cytiva 27154201
Cepa huésped de E. coli deficiente en proteasas para una expresión óptima de proteínas recombinantes
  • F-, ompT, hsdS (rB-, mB-), gal, dcm
  • Anfitrión ejemplar bien adaptado para el uso con el sistema de fusión del gen GST
  • Expresión de alto nivel de una variedad de proteínas recombinantes
  • Defectuoso en cepa B de E. coli, y sistemas de restricción de tipo salvaje para permitir la transformación de alta eficiencia con ADN plasmídico no modificado
  • Verificado por el análisis de huellas de RAPD utilizando el kit de análisis de RAPD Ready-to-Go™
  • Carece de la principal proteasa Lon responsable de la degradación de las proteínas dañadas o extrañas
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 1 viales
Especie E. coli