Learn More
uvex Gafas i-guard+ Código de producto.: 17737669
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
uvex Gafas i-guard+
Código de producto. 17737669 Tienda Uvex Productos
Transparente
Click to view available options
Tinción de lente:
Gris
Transparente
Código de producto. 17737669
Marca: uvex 9143267
Fecha estimada de envío: 15-04-2025
para ver el stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
The Uvex i-guard+ is part of our new Uvex i-range – the innovative flexible 3-in-1 safety eyewear line with suitable products for nearly every workplace hazard or environment.
  • Miembro de la uvex i-range: la versátil gama de gafas de seguridad 3 en 1; permite adaptar las gafas según los riesgos del lugar de trabajo
  • La lente grande y plana ofrece un campo de visión sin restricciones
  • El protector lateral X-tended ofrece protección adicional contra peligros
  • El sello facial suave y flexible se adapta al usuario proporcionando protección y comodidad. También protege contra gotas o salpicaduras de líquidos y partículas de polvo grandes (marcas 3 y 4)
  • Aumento de protección contra impactos: marcas BT
  • Lente de policarbonato resistente con la tecnología de revestimiento supravisión probada de uvex: lente permanente antivaho y resistente a arañazos
  • UV400: protección al 100 % contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
  • Sin metal
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Revestimiento de lente Antiniebla, Antiarañazos
Color Antracita, azul
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 166, EN 170
Tinción de lente Transparente
Tipo de producto Anti-fog Goggles
Material de la banda de sujeción Textil
Material Policarbonato
Desechables Reusable
Lens Material Policarbonato
Material del bastidor Plástico
Protección UV UV400
Frame Type Estándar
Título del producto
uvex Gafas i-guard+ >