Learn More
Uvex™ Gafas i-lite Planet
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Descripción
La uvex i-range planet es nuestra nueva línea flexible de gafas de seguridad 3 en 1 con el producto adecuado para muchos peligros o entornos en el lugar de trabajo. La variante uvex i-range planet también establece normas en términos de sostenibilidad: utilizamos materiales reciclados y de base biológica para nuestras innovadoras gafas de seguridad como parte de una producción respetuosa con el medio ambiente y que ahorra en recursos. Las propiedades de nuestras gafas de seguridad (por ejemplo, resistencia mecánica, protección UV, diseño y comodidad) no se ven afectadas de ninguna manera. Las uvex i-range planet son flexibles y contribuyen eficazmente a la protección del medio ambiente; conforme a nuestro lema: proteger el planeta.
Características generales
- Versátil gama de gafas protectoras 3 en 1, que permite una elección flexible para muchas aplicaciones
- Gran diseño de lente plana para un campo de visión sin restricciones
- Lente de policarbonato resistente con tecnología de recubrimiento supravisión probada de uvex: lente antivaho y resistente a los arañazos de forma permanente
- Producido de forma sostenible mediante el uso de materiales de base biológica
- Sin metal
- Color de marco: antracita, turquesa
- Lente para PC: transparente
Características de protección
- Certificado conforme a EN 166 (protección ocular personal) y EN 170 (filtros UV)
- Marcado: W 166 F CE: 2C-1.2 W1 FKN CE
- UV400: protección al 100 % contra radiaciones UVA y UVB peligrosas de hasta 400 nm
Características de confort
- El protector lateral X-tended ofrece protección lateral adicional
- Las vías laterales ajustables en varias etapas permiten un alto grado de personalización para garantizar un buen ajuste en cualquier forma de cabeza o rostro
- Vías laterales moldeadas de forma ergonómica para un ajuste perfecto sin crear puntos de presión
Especificaciones
Tipo de lente | Resistentes a sustancias químicas |
Revestimiento de lente | Antivaho, Resistentes a los arañazos |
Certificaciones/conformidad (Europa) | EN 166, EN 170 |
Tinción de lente | Transparente |
Color de marco | Antracita, verde azulado/ |
Lens Material | Policarbonato |
Protección UV | UV 400 |