Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor
Inhibidor de miARN mirVana™
Marca:  Ambion™ 4464085
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13416706
  • 1266.00€ / 20 nanomoles
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e inhibir específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación a la baja de la actividad del miARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Inhibidor de miARN mirVana™, 20 nmol, moléculas pequeñas de ARN monocatenario modificadas químicamente, diseñadas para unirse e inhibir específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación a la baja de la actividad del miARN. Para uso exclusivo en investigación
Inhibidor de miARN mirVana™
20 nmol
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.