Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Inhibitor
Inhibidor de miARN mirVana™
Marca:  Ambion™ 4464084
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 13496696
  • 411.00€ / 5 nanomoles
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e inhibir específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación a la baja de la actividad del miARN.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Especificaciones
Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C).
Inhibidores de miARN mirVana™, 5 nmol, pequeño, ARN monocatenario modificado químicamente, inhibición del miARN endógeno, regulación descendente de la actividad de miARN
5 nmol
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Para uso exclusivo en investigación.No apto para uso en procedimientos diagnósticos.