Learn More
Invitrogen™ mirVana™ miRNA Inhibitor, Negative Control #1
Control negativo n.° 1 para inhibidores de miARN mirVana™
Marca: Invitrogen™ 4464077
1141.90 EUR hasta el 2024-09-17
Use el código promocional "21690" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 0.00680kg
Descripción
Los inhibidores de miARN son pequeñas moléculas de ARN monocatenario modificadas químicamente diseñadas para unirse e inhibir específicamente las moléculas de miARN endógenas y permitir el análisis funcional del miARN mediante la regulación a la baja de la actividad del miARN.Ahora hemos lanzado la segunda generación de inhibidores miARN, los inhibidores de miARN mirVana™ que:
- Muestran una mejor potencia que el producto de la competencia principal
- Ofrecen efectos máximos y uniformes in vitro en concentraciones bajas de inhibidor de miARN
- No son tóxicos
- Se dirigen al contenido de Sanger más actualizado
- Se puede utilizar in vitro e in vivo, lo que ofrece consistencia a lo largo de todo su proyecto de investigación
Los controles positivos y negativos también están disponibles para su uso junto con inhibidores de miARN mirVana™ en experimentos de regulación a la baja de miARN.
Control negativo n.° 1 para inhibidor de miARN mirVana™
El control negativo n.° 1 para inhibidor de miARN mirVana™ está diseñado para usarse como control negativo para experimentos con inhibidores de miARN mirVana™. Para transfectar este control negativo, utilice la misma metodología que emplea para el control positivo (como el control positivo let-7c) y para los inhibidores de miARN mirVana™ experimentales. Utilice la expresión de los genes objetivo de las muestras transfectadas con el control negativo como base para evaluar el efecto del inhibidor de miARN de control y experimental en la expresión de los genes objetivo.
Controles de inhibidores de primera generación
Nuestros inhibidores (y controles) de miARN de primera generación, los inhibidores de miARN Ambion™ Anti-miR™, tienen menor especificidad y potencia, además de una especificidad de cadena más baja en comparación con los nuevos inhibidores de miARN mirVana™. Estos inhibidores de primera generación se recomiendan para completar los estudios in vitro de miARN en curso. Para nuevos estudios o estudios in vivo, recomendamos nuestros nuevos inhibidores de miARN mirVana™ y sus correspondientes controles.
Especificaciones
Almacenar a –20 °C o inferior. No almacenar en un congelador sin escarcha. | |
Inhibidor de miARN | |
no conjugado | |
Inhibidor de miARN | |
20 nmol |
Control negativo | |
Análisis de ARN sin codificación y Mirna | |
mirVana™ | |
Purificado | |
Temperatura ambiente |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.