Learn More
Ambion™ mirVana™ miRNA Mimic
ARN bicatenarios pequeños y modificados químicamente que imitan los miARN endógenos y permiten el análisis funcional del miARN mediante la regulación al alza de la actividad del miARN.
Marca: Ambion™ 4464066
319.68 EUR hasta el 2025-06-30
Use el código promocional "24074" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Los mimetizadores de miARN son ARN de doble cadena pequeños y modificados químicamente que imitan a los miARN endógenos y permiten el análisis funcional del miARN mediante la regulación de la actividad del miARN. Los mimetizadores de miARN mirVana™ son más específicos que sus predecesores debido a las modificaciones químicas propietarias.
Especificaciones
Almacenar en congelador (de -5 a -30 °C). | |
miARN | |
1 unidad |
Mimetizadores e inhibidores mirVana™, 5 nmol, mimetizadores, que son más específicos que sus predecesores, los inhibidores de miARN, que son más potentes que sus predecesores, permiten el análisis funcional de miARN por la regulación ascendente de la actividad de miARN | |
Mimetizadores e inhibidores mirVana™ | |
5 nmol |
Título del producto
Ambion™ mirVana™ miRNA Mimic > 5 nmol