Learn More
Masterflex™ Unidad modular digital /P™ con cabezal de bomba Easy-Load™
La unidad modular digital Masterflex™ I/P™ con cabezal de bomba Easy-Load™ se coloca donde sea conveniente con el diseño modular
8845.00€ - 10740.00€
Especificaciones
Canales | 1 |
---|---|
Tipo de control | Velocidad variable digital |
Caudal | De 1 a 8000 ml/min |
Motor Speed | De 0,1 a 650 rpm |
Para utilizar con (aplicación) | Aplicaciones de transferencia, dispensación y medición de fluidos en entornos de laboratorio, procesamiento e industriales, incluidos los sectores farmacéutico, alimentos y bebidas, lácteos, químicos, fabricación y tratamiento de agua. |
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Descripción | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
13457109
|
Masterflex™
77970-40 |
Unidad modular |
8845.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
13467109
|
Masterflex™
77970-50 |
Unidad modular de lavado |
10740.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
- Las bombas digitales I/P™ proporcionan un rendimiento robusto y un control digital preciso
- Las unidades de precisión incluyen un intervalo de dispensación programable que permite establecer el retardo entre ciclos de dispensación para programar una dispensación cómoda y automática por tiempo o por volumen.
- La calibración programada garantiza la precisión de la dispensación y la visualización; la unidad almacena un valor de calibración por tamaño de tubo.
- Caudal de 0,0006 a 26 LPM con tubos I/P: el caudal depende de las rpm de accionamiento, el cabezal de la bomba, el número de cabezales de la bomba y el tamaño del tubo
- La interfaz digital con LCD gráfica muestra el rendimiento de la bomba y los modos de funcionamiento: ciclo continuo, dosificación por tiempo, dosificación por copia y dosificación por volumen.
- Control remoto disponible mediante comunicación analógica: tensión, corriente y cierre de contacto
- Selección del idioma favorito desde un menú fácil de usar para programación y funcionamiento
- La función antigoteo garantiza la precisión de la dispensación
- Motor sin escobillas y sin mantenimiento que ofrece una precisión de control de velocidad ± 0,1 %
- Índice de regulación: 6000:1
- Motor reversible: purga de tubos antes o después del bombeo, bombeo de líquidos en cualquier dirección
- El potente motor permite apilar dos cabezales de bomba para un mayor caudal y para aplicaciones multicanal
- La carcasa del controlador de plástico ABS resistente a salpicaduras y la carcasa de la unidad de acero con acabado de epoxi tienen clasificación IP33
Especificaciones
1 | |
De 1 a 8000 ml/min | |
Aplicaciones de transferencia, dispensación y medición de fluidos en entornos de laboratorio, procesamiento e industriales, incluidos los sectores farmacéutico, alimentos y bebidas, lácteos, químicos, fabricación y tratamiento de agua. | |
Cabezal de bomba I/P™ Easy-Load (77602-10) | |
(36,2 x 17,78 x 16,5 cm) | |
4,5 A a 115 V, y 2,5 A a 230 V |
Velocidad variable digital | |
De 0,1 a 650 rpm | |
3 | |
Acepta tamaños I/P™ 26, 73 y 82 | |
115/230 VCA |
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Masterflex™ Unidad modular digital /P™ con cabezal de bomba Easy-Load™