Learn More
Masterflex™ Tubos para bombas en bobina de silicona curada al platino I/P™
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
6,4 mm
9,5 mm
12,7 mm
Caudal:
13 000 ml/min.
De 0,01 a 4 l/min.
De 0,01 a 8 l/min.
Tamaño de la unidad:
100 pies
150 pies
200 pies
Descripción
- Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
- Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
- Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
- Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
- Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
- No contiene aditivos lixiviables, por lo que protege los líquidos más sensibles y valiosos
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Aprobado por la FDA; Prop 65 NA (sin químicos Prop 65) |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Diámetro interior (métrico) | 12,7 mm |
| Material | Silicona curada con platino |
| Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) | -40 °C |
| Caudal | 13 000 ml/min. |
| Manguera dentada | 1,9 cm (1 x 2 pulg) |
| Método de esterilización | Autoclave o radiación gamma |
| Presión máxima | 20 psi, 1,4 bar |
| Nivel de vacío | 510 mm Hg |
| Mostrar más |