Learn More
Masterflex™ Tubos de bomba de precisión I/P™, silicona curada con platino
Código de producto. 13246990
Change view
Click to view available options
Tamaño de los tubos:
26
73
82
Tamaño de la unidad:
1 PCS
25 pies
7.60 metro
Código de producto. Tamaño de los tubos unitSize
13246990 82 25 pies
11815201 26 1 PCS
10693713 73 7.60 metro
3 options
Código de producto. 13246990
Marca: Masterflex™ 9641082
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Reduzca el riesgo de atrapamiento de partículas con una superficie interior lisa
Garantice un rendimiento óptimo de la bomba Masterflex™ con este tubo de silicona para bombas. Los tubos para bomba de precisión de silicona curada con platino Masterflex™ I/P™ proporcionan un caudal preciso y reproducible. Ideal para aplicaciones farmacéuticas, biotecnológicas, de bombeo peristáltico y alimentarias.
  • Los excepcionales tubos Masterflex™ se someten a pruebas estrictas para garantizar un rendimiento y unas horas de vida útil de la bomba óptimos con el equipo de bomba peristáltica
  • Extruidos con precisión a tolerancias ajustadas para una alta repetibilidad, precisión y reproducibilidad
  • Líder en el mercado a escala mundial de las formulaciones de mayor compatibilidad química
  • Hay distintas configuraciones y longitudes de un solo uso adaptadas para minimizar el tiempo de inactividad
  • Probados según la normativa para que sean aptos para la aplicación para la que usted los necesite
  • Siempre en existencias: la mayoría de las formulaciones y tamaños están disponibles para su envío el mismo día
  • Tubos económicos con una mayor vida útil de los tubos
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Clase de la Farmacopea Estadounidense (USP), FDA 21 CFR 177.2600, supera el estándar sanitario 3A, Farmacopea europea (EP)
Esterilizables en autoclave Esterilizable en autoclave
Diámetro interior (imperial) 1,9 cm (1 x 2 pulg)
Diámetro interior (métrico) 12,7 mm
Material Silicona curada con platino
Diámetro exterior (imperial) 0,98 in, 25 mm
Longitud global (imperial) 25 ft
Longitud global (métrico) 760 cm
Para utilizar con Bombas Masterflex I/P
Para utilizar con (aplicación) Industria farmacéutica, biotecnología, bombeo peristáltico y aplicaciones alimentarias
Temperatura mín. de funcionamiento (métrico) -40 °C
Esterilidad Estériles
Tamaño de los tubos 82
Caudal De 0,02 a 13 ml/min
Manguera dentada 12,7 in
Altura (métrico) 8,8 m de agua
Altura (imperial) 29 pies de agua
Permeabilidad a los gases CO2: 25,147, O2: 4715, N2: 2284
Color Translúcido
Max. Operating Temperature (Metric) de 212 °C
Tipo de producto Tubos de bombas