Learn More
Invitrogen™ Silencer™ FAM-labeled Negative Control No. 1 siRNA
ARNip de control negativo n.° 1 Silencer™ etiquetado con FAM
Marca: Invitrogen™ AM4620
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
ARNip de control negativo etiquetado con fluorescencia Invitrogen™ A para la monitorización sencilla de la captación de ARNip mediante microscopía de fluorescencia. Purificada, recocida y lista para usar, la alícuota de 5 nmol se suministra en un formato seco y estable.- Simplifica la monitorización de la administración de ARNip
- Funcionalmente probado en varias líneas celulares comunes
- Purificado con cromatografía líquida de alto rendimiento (HPLC), duplexado y listo para su uso
Visualice la captación de ARNip con ARNip etiquetados
Los ARNip etiquetados fluorescentes permiten la captación, distribución y localización celular de ARNip de observación directa. Los ARNip con etiquetado fluorescente se utilizan habitualmente para controlar la eficacia de la transfección durante la optimización de las condiciones de transfección. En general, los ARNip son rápidamente tomados y distribuidos a través de las células en tan solo cuatro horas. El etiquetado fluorescente de los ARNip permite una monitorización rápida de la administración de ARNip mediante microscopía de fluorescencia, en contraposición a los ARNip sin etiquetar, cuya administración debe ser controlada por reducción del gen diana. Los ARNip de control negativo n.º 1 Silencer™ con la etiqueta FAM proporcionan una manera fácil de controlar la absorción de ARNip por transfección química. Las secuencias son idénticas a las del ARNip de control negativo n.º 1 Invitrogen Silencer™ (SKU n.º AM4611), pero con un derivado de fluoresceína FAM (5'-carboxifluoresceína; excitación máxima = 494 nm, emisión máxima = 520 nm) en el extremo de 5' de la cadena sense, lo que la hace muy fluorescente cuando se excita por la longitud de onda adecuada de la luz.
Productos accesorios:
Para la monitorización de la administración de ARNip por electroporación, se recomienda el ARNip de control negativo n.º 1 Silencer™ etiquetado con Cy™3 (SKU n.º AM4621) debido a su señal de fluorescencia más brillante visible en un intervalo de pH más amplio. La electroporación produce un patrón de distribución de ARNip más difuso, lo que da como resultado una señal de fluorescencia menos intensa que con la transfección química. Los ARNip de control Silencer™ son de 21-mer sin modificar; se han diseñado para su uso con los ARNip Silencer™, los ARNip BLOCK-iT™ y otros ARNip de 21-mer sin modificar. Si utiliza otros productos de ARNip, como ARNip Silencer™ Select Invitrogen™ o ARNip Stealth RNAi™, le recomendamos que utilice ARNip de control diseñados para su uso con esos ARNip para obtener unos resultados de experimentos más fiables.
Especificaciones
El ARNip se suministra en seco en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a –20°C. | |
ARNip | |
FAM | |
ARNip | |
5 nmol |
Control negativo | |
Transfección, ARNi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC | |
Hielo seco |