Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Firefly Luciferase (GL2 + GL3) siRNA
ARNip Silencer™ con luciferasa de luciérnaga (GL2 + GL3)
Marca: Invitrogen™ AM4629
197.65 EUR hasta el 2024-12-20
Use el código promocional "21651" para aplicar la oferta.
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
El ARNip de control positivo Invitrogen™ Silencer™ con luciferasa de luciérnaga (GL2 + GL3) es ideal para desarrollar y optimizar experimentos de ARNip. El control está validado para su uso en líneas celulares humanas y optimizado para ratón y rata. Se suministra 5 nmol, junto con un tubo adicional de 2 nmol de ARNip de control negativo.Especificaciones
Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en un congelador sin escarcha. | |
ARNip | |
Transfección, ARNi | |
Silencer™, Ambion™ | |
HPLC | |
Hielo seco |
Control positivo | |
Luciferasa Firefly | |
no conjugado | |
ARNip | |
5 nmol | |
Luciferasa |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.