Learn More
Invitrogen™ Silencer™ GAPDH siRNA (human, mouse, rat)
Código de producto. p-7075571
Change view
Click to view available options
Cantidad:
40 nmol
5 nmol
5 x 40 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
10772117 5 nmol cada uno
10085804 40 nmol cada uno
10371325 5 x 40 nmol cada uno
3 options
Código de producto. 10772117
Marca: Invitrogen™ AM4624
ARNip GAPDH Silencer™ (humano, ratón, rata)
El ARNip (humano, de ratón, de rata) de control positivo de GAPDH Invitrogen™ Silencer™ es idóneo para desarrollar y optimizar experimentos de ARNip. El control está validado para su uso en líneas celulares humanas, de ratón y de rata.
  • Controles de ARNip validados para optimizar los experimentos de ARNip
  • Funcionalmente probado en varias líneas celulares comunes
  • Los ARNip de control Silencer™ purificados por HPLC, duplexados y listos para su uso son de 21-mer sin modificar; se han diseñado para su uso con los ARNip Silencer™, los ARNip BLOCK-iT™ y otros ARNip de 21-mer sin modificar.
Si utiliza otros productos de ARNip, como ARNip Silencer™ Select Invitrogen™ o ARNip Stealth RNAi™, le recomendamos que utilice ARNip de control diseñados para su uso con esos ARNip para obtener unos resultados de experimentos más fiables.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido y almacenamiento Almacenar a -20 °C o menos. No almacenar en un congelador sin escarcha.
Tipo de control Control positivo
RNAi Type ARNip
Especie Humano, ratón, rata
Para utilizar con (aplicación) Transfección, ARNi
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos Silencer, Ambion
Tipo de producto ARNip
Pureza HPLC
Cantidad 5 nmol
Condiciones de envío Hielo seco
Target GAPDH