Learn More
Invitrogen™ ARNip de control negativo n.° 1 Silencer™
Descripción
Silencer Negative Control No. 1 siRNA is a bioinformatically designed, non-targeting siRNA used as a negative control siRNA. It distinguishes specific effects of siRNA-mediated gene silencing from non-specific procedural effects, ensuring minimal off-target effects and providing a reliable baseline for comparison. Validated through extensive testing, it has minimal impact on gene expression, cell proliferation, viability, and morphology, making it essential for accurate results in human, mouse, and rat cells.
- El ARN de interferencia pequeño (ARNip) de control negativo n.º 1 Ambion™ Silencer™ no tiene ninguna similitud de secuencia significativa con secuencias genéticas de ratón, de rata o humanas.
- El control también se ha probado en cribajes basados en células y ha demostrado que no tiene ningún efecto significativo sobre la proliferación, viabilidad o morfología celulares.
- Validado para su uso en células humanas, de ratón y de rata
- Purificado por HPLC, duplexado y listo para su uso
- Los ARNip de control negativo son esenciales para determinar la eficacia de la transfección y para controlar los efectos del suministro de ARNip.
- En aplicaciones de cribaje de ARNip, los ARNip de control negativo son también esenciales para establecer el umbral de «éxito» que determina si se considera que un ARNip tiene un efecto positivo, negativo o neutro en un ensayo concreto.
- Almacenar a -20 °C o inferior en un congelador que no forme escarcha.
Especificaciones
Especificaciones
| Contenido y almacenamiento | Almacenar a -20°C o menos. No almacenar en un congelador sin escarcha. |
| Tipo de control | Control negativo |
| RNAi Type | ARNip |
| Especie | Humano, ratón, rata |
| Para utilizar con (aplicación) | Transfección, ARNi |
| Etiqueta o tinte | no conjugado |
| Línea de productos | Silencer, Ambion |
| Tipo de producto | ARNip |
| Pureza | HPLC |
| Cantidad | 5 nmol |
| Mostrar más |