Learn More
Invitrogen™ Silencer™ Select GAPDH Positive Control siRNA
Código de producto. 10137684
Click to view available options
Cantidad:
40 nmol
5 nmol
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10137684
Marca: Invitrogen™ 4390850
ARNip de control positivo Silencer™ Select GAPDH
El ARNip Silencer™ Select GAPDH control positivo de Invitrogen™ está ampliamente validado y es un control ideal para muchos aspectos de un experimento de ARNip. Se suministran 5 nmol.
  • ARNip de calidad superior, altamente purificado y listo para su uso
  • Funcionalmente probado en varias líneas celulares comunes
  • Inclusión de modificaciones de Silencer™ Select para mejorar la especificidad
  • Para usar en células humanas, de ratón y de rata
    ¿Qué son los ARNip Silencer™ Select?
    Los ARNip Silencer™ Select incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y modificaciones químicas para producir ARNip con eficacia, potencia, y especificidad inigualables. El resultado es una reducción de los experimentos fallidos debido a un escaso silenciamiento, así como un aumento de la uniformidad de los datos fenotípicos.
    ARNip Silencer™ Select GAPDH de control positivo:
    El Silencer™ Select GAPDH de control positivo está ampliamente validado y una &dquo;prueba” idónea de ARNip para aquellos que acaban de comenzar a realizar experimentos de ARNip, ya que está validado para trabajar en líneas de células múltiples. Al estar dirigido a GAPDH ARNm (un control interno común), hay muchos ensayos disponibles para medir sus efectos, incluyendo RT-PCR en tiempo real, así como el kit de ensayo KDalert™ GAPDH Invitrogen™.
    Control de calidad:
    Los ARNips Silencer™ Select se fabrican en una instalación de última generación bajo los más altos estándares de calidad. Los rigurosos procedimientos de control de calidad incluyen el análisis de espectrometría de masas MALDI-TOF y la HPLC analítica para controlar la pureza. Cada ARNip también se evalúa por electroforesis en gel para confirmar que las hebras se recuecen correctamente.
    Producto acompañante: agente de transfección siPORT™ NeoFX™ (SKU n.° AM4510 y n.° AM4511)
    El agente de transfección siPORT™ NeoFX™ es un agente de transfección versátil, basado en lípidos, para la transfección eficiente de ARNip en células cultivadas. El protocolo puede adaptarse a una amplia gama de células y diseños experimentales, incluidas las aplicaciones de alto rendimiento. Los controles ARNip Silencer Select™ tienen modificaciones químicas específicas; están diseñados para usarse con ARNip Silencer™ Select. Si utiliza otros productos de ARNip, como ARNip BLOCK-iT™, ARNip Silencer™ Invitrogen™ o ARNip Stealth RNAi™, le recomendamos que utilice ARNip de control diseñados para su uso con esos ARNip para obtener unos resultados de experimentos más fiables.
  • TRUSTED_SUSTAINABILITY
    Especificaciones
    Contenido y almacenamiento El ARNip se suministra en seco en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a –20°C.
    Tipo de control Control positivo
    RNAi Type ARNip
    Para utilizar con (aplicación) Transfección, ARNi
    Etiqueta o tinte no conjugado
    Línea de productos Silencer, Silencer Select, Ambion
    Tipo de producto ARNip
    Pureza HPLC
    Cantidad 40 nmol
    Condiciones de envío Temperatura ambiente
    Target GAPDH