Learn More
Invitrogen™ ARNip de control negativo n.° 1 Silencer™ Select
Un ARN de interferencia pequeño (ARNip) de control negativo no específico con las mismas modificaciones químicas para lograr una mayor eficacia como en otros ARNip Silencer™ Select.
385.00€ - 936.00€
Especificaciones
Tipo de control Control negativo
RNAi Type ARNip
Para utilizar con (aplicación) Transfección, ARNi
Etiqueta o tinte no conjugado
Línea de productos Silencer™, Silencer™ Select, Ambion™
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
10025994
Ver documentos
Invitrogen™
4390843
5 nmol
385.00€
cada uno
10259444
Ver documentos
Invitrogen™
4390844
40 nmol
936.00€
cada uno
Descripción
Descripción
  • Un ARN de interferencia pequeño (ARNip) de control negativo no específico con las mismas modificaciones químicas para lograr una mayor eficacia como en otros ARNip Silencer™ Select.
  • Controles de ARNip validados para optimizar los experimentos de ARNip
  • Funcionalidad de control positivo de GAPDH probada en varias líneas celulares normales
  • Demostración funcional de que los controles negativos tienen efectos mínimos en la proliferación y viabilidad celulares
  • Inclusión de modificaciones de Silencer™ Select para mejorar la especificidad
  • Para su uso en células humanas, de ratón y de rata
  • Tras su recepción, almacenar el ARNip en un congelador sin escarcha a -20 °C como máximo.
¿Qué son los ARNip Silencer™ Select?
  • Los ARNip Silencer™Select son nuestros ARNip de próxima generación.
  • Estos ARNip incluyen las mejoras más recientes en diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y modificaciones químicas para otorgar a los ARNip una eficacia, una potencia y una especificidad máximas.
  • El resultado es una reducción de los experimentos fallidos debido a un escaso silenciamiento, así como un aumento de la uniformidad de los datos fenotípicos.
ARNip de control negativo Silencer™ Select
  • Los ARNip de control negativo son ARNip con secuencias que no son específicos para ningún producto génico.
  • Son esenciales para la determinación de los efectos del suministro de ARNip y para la creación de una línea base de comparación de muestras tratadas con ARNip.
  • Estos ARNip de control negativo se han probado mediante análisis de micromatrices y han demostrado tener efectos mínimos sobre la expresión génica.
  • Además, ambos controles se han probado en ensayos multiparamétricos basados en células y se ha demostrado que no tienen ningún efecto significativo en la proliferación celular, la viabilidad o la morfología de las líneas celulares estudiadas.
Especificaciones
Especificaciones
Control negativo
Transfección, ARNi
Silencer™, Silencer™ Select, Ambion™
HPLC
ARNip
no conjugado
ARNip
Temperatura ambiente
Documentos
Product Certifications
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
Título del producto
Invitrogen™ ARNip de control negativo n.° 1 Silencer™ Select