Learn More
Invitrogen™ ARNip de control negativo n.° 2 Silencer™ Select
ARNip de control negativo n.° 2 Silencer™ Select
385.00€ - 938.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | El ARNip se suministra en seco en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a –20°C. |
---|---|
Tipo de control | Control negativo |
RNAi Type | ARNip |
Para utilizar con (aplicación) | Transfección, ARNi |
Etiqueta o tinte | no conjugado |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
10239724
|
Invitrogen™
4390846 |
5 nmol |
385.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
10321475
|
Invitrogen™
4390847 |
40 nmol |
938.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
El ARNip de control negativo n.° 2 Ambion™ Silencer™ Select es ampliamente validado y un control ideal para muchos aspectos de un experimento de ARNip.- ARNip de calidad superior, altamente purificado y listo para su uso
- Funcionalmente demostrado que tiene efectos mínimos en la proliferación y viabilidad celulares
- Inclusión de modificaciones de Silencer™ Select para mejorar la especificidad
- Para su uso en células humanas, de ratón y de rata
¿Qué son los ARNip Silencer™ Select?
Los ARNip Silencer™ Select incorporan las últimas mejoras en el diseño de ARNip, algoritmos de predicción de efectos inespecíficos y modificaciones químicas para producir ARNip con eficacia, potencia, y especificidad inigualables. El resultado es una reducción de los experimentos fallidos debido a un escaso silenciamiento, así como un aumento de la uniformidad de los datos fenotípicos.
ARNip de control negativo n.° 2 Silencer™ Select:
Los ARNip de control negativo (ARNip con secuencias que no son específicos para ningún producto génico) son esenciales para la determinación de los efectos del suministro de ARNip y para la creación de valores iniciales de comparación de muestras tratadas con ARNip. El ARNip de control negativo n.° 2 Silencer™ Select se ha diseñado cuidadosamente y se ha probado extensivamente, y no tiene ninguna similitud de secuencia significativa con las secuencias genéticas de ratón, de rata o humanas. Este ARNip de control negativo se ha probado mediante análisis de micromatrices y han demostrado tener efectos mínimos sobre la expresión génica. También se ha probado en ensayos multiparamétricos en células aisladas y se ha demostrado que no tiene un efecto significativo en la proliferación celular, la viabilidad o la morfología en las líneas celulares estudiadas.
Control de calidad:
Los ARNip Silencer™ Select se fabrican en una instalación de última generación bajo los más altos estándares de calidad. Los rigurosos procedimientos de control de calidad incluyen el análisis de espectrometría de masas MALDI-TOF y la HPLC analítica para controlar la pureza. Cada ARNip también se evalúa por electroforesis en gel para confirmar que las hebras se recuecen correctamente.
Producto acompañante: agente de transfección siPORT™ NeoFX™ (SKU n.° AM4510 y n.° AM4511)
El agente de transfección siPORT™ NeoFX™ es un agente de transfección versátil, basado en lípidos, para la transfección eficiente de ARNip en células cultivadas. El protocolo puede adaptarse a una amplia gama de células y diseños experimentales, incluidas las aplicaciones de alto rendimiento. Los controles ARNip Silencer Select™ tienen modificaciones químicas específicas; están diseñados para usarse con ARNip Silencer™ Select. Si utiliza otros productos de ARNip, como ARNip BLOCK-iT™, ARNip Ambion™ Silencer™ o ARNip STEALTH RNAi™, le recomendamos que utilice ARNip de control diseñados para su uso con esos ARNip para obtener unos resultados de experimentos más fiables.
Especificaciones
El ARNip se suministra en seco en un solo tubo, junto con agua sin nucleasas para resuspensión, y debe almacenarse a –20°C. | |
ARNip | |
no conjugado | |
ARNip | |
Temperatura ambiente |
Control negativo | |
Transfección, ARNi | |
Silencer™, Silencer™ Select, Ambion™ | |
HPLC |
Para uso exclusivo en investigación. No apto para uso en procedimientos diagnósticos.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ ARNip de control negativo n.° 2 Silencer™ Select