Learn More
Invitrogen™ Human I-TAC/CXCL11 ELISA Development Kit (ABTS), PeproTech®
Descripción
El quimioatrayente alfa de linfocitos T inducibles por interferón (I-TAC), perteneciente a la familia de quimiocinas CXC, se expresa en leucocitos de sangre periférica, páncreas e hígado, timo, bazo, pulmones, intestino delgado, placenta y próstata. Su peso molecular es de 8-11 kD. I-TAC también se conoce como CXCL-11 e IP-9. La citoquina participa en la regulación de la liberación de calcio e induce una respuesta quimiotáctica en los linfocitos T activados, además de ser el ligando dominante para el receptor de CXC-3. El gen que codifica esta proteína contiene 4 exones y al menos tres señales de poliadenilación que podrían reflejar la regulación de la expresión específica de la célula. El IFN-gamma es un potente inductor de la transcripción de este gen. Se regula al alza en pacientes con SIDA, demencia y con esclerosis múltiple.
Especificaciones
Especificaciones
| Número de acceso | O14625 |
| Intervalo del ensayo | Lot-specific |
| Sensibilidad del ensayo | Lot-specific |
| Conjugado | Biotina |
| Tipo de producto | ELISA |
| Para utilizar con (equipo) | Lector de microplacas colorimétrico |
| ID de gen (Entrez) | 6373 |
| Símbolo de gen | CXCL11 |
| Contenido del kit | Capture Antibody, Detection Antibody, Protein Standard, HRP-conjugate |
| Etiqueta o tinte | HRP |
| Mostrar más |
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.