Learn More
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, native, w/W1
Taq DNA Polymerase, native, w/W1
65.25€ - 263.00€
Especificaciones
Contenido y almacenamiento | –20°C |
---|---|
Para utilizar con (aplicación) | Standard PCR |
Concentración | 5 u/μl |
Sobrante | 3'-A |
Fuente | Thermus aquaticus YT1 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||||
10063172
|
Invitrogen™
18038034 |
100 Unit(s) | N/A | N/A | N/A | |||||
10594423
|
Invitrogen™
18038026 |
500 unidades |
263.00€
cada uno |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||||
Descripción
Taq DNA Polymerase is a thermostable enzyme that synthesizes DNA from single-stranded templates in the presence of dNTPs and a primer. The 1% solution of the detergent W-1 that is included may improve the thermostability of the enzyme when added at a final concentration of 0.05% (v/v).Taq DNA Polymerase consists of a single polypeptide with a molecular weight of 94 kDa. It has a 5´→3´ DNA polymerase activity and a 5´→3´ exonuclease activity (see figure). With Taq DNA Polymerase, you get:
Applications
Amplification of DNA from complex genomic, viral, and plasmid templates, RT-PCR, sequencing ssDNA, and cycle sequencing
Source
Native enzyme is purified from Thermus aquaticus YT1. Unit definition
One unit of Taq DNA Polymerase is the amount of enzyme required to incorporate 10 nmoles of deoxyribonucleotide into DNA in 30 min at 74°C.
Especificaciones
–20°C | |
5 u/μl | |
Thermus aquaticus YT1 |
Standard PCR | |
3'-A |
For Research Use Only. Not for use in diagnostic procedures.
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido
Título del producto
Invitrogen™ Taq DNA Polymerase, native, w/W1