Learn More
Brady™ Impresora de etiquetas industriales i3300 — EU con conjunto para laboratorio de Brady Workstation
La impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i3300 puede imprimir una amplia gama de señales y etiquetas en monocolor.Imprima etiquetas para identificar cables, productos, muestras de laboratorio e instalaciones sin problemas.
Marca: Brady™ 241131
1372.75 EUR hasta el 2024-07-31
Use el código promocional "21674" para aplicar la oferta.
Detalles adicionales : Peso : 7.51000kg
Descripción
Obtenga su escenario de impresión de etiquetas ideal con la impresora industrial de etiquetas BradyPrinter i3300: etiquetas y cintas que encajan en su lugar, sin calibración y sin desperdicio de etiquetas en blanco.- Impresora de etiquetas industriales de volumen medio ideal para su identificación en todas sus instalaciones, incluyendo todo, desde cables y paneles hasta etiquetas de seguridad e instalaciones
- La tecnología de impresión inteligente permite que la impresora imprima en la primera etiqueta, incluso sobres y etiquetas pequeñas
- Cambios en un abrir y cerrar de ojos: los rollos de etiquetas y las cintas fáciles de colocar encajan en su lugar en 20 segundos
- Hable sobre las opciones, esta impresora imprime en más de 825 piezas y 70 opciones de material para la identificación en toda la planta
- Se suministra con el paquete de software de PWID para estaciones de trabajo a su solución y facilita aún más la creación de etiquetas
- Olvídese de la configuración: póngase en contacto con nuestro equipo de soporte técnico de Brady y programaremos una cita de configuración telefónica gratuita
Especificaciones
Pantalla táctil LCD a color | |
305 x 231 mm | |
Con Wi-Fi | |
101,60 mm/s. | |
100/240 V, 50/60 Hz |
Transferencia térmica | |
monocromo/a | |
Esta impresora i3300 viene en una caja de cartón. Se suministra con un cable de alimentación, Brady Workstation LAB Suite, un cable USB, un CD del producto con manual, un kit de limpieza y una guía de inicio rápido impresa | |
300 ppp |